Learn More
Ácido clorhídrico, diluido, NF, Macron Fine Chemicals™
Código de producto. 15518034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2,5 l
19 L
Envase:
Frasco de vidrio
Poly pail
Tamaño de la unidad:
19 litros
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15518034 2,5 l Frasco de vidrio 2.50 litro
15508034 19 L Poly pail 19 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15518034 Proveedor Macron Fine Chemicals N.º de proveedor 260845
Cumple con los requisitos del Formulario Nacional (NF).
  • Cumple los requisitos necesarios para su uso en el procesamiento farmacéutico y la preparación de compuestos recetados
  • El producto está regulado por la Food and Drug Administration (agencia de alimentos y medicamentos de EE. UU.)
  • F
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
SMILES Cl
Especificaciones
Aspecto Transparente
Nombre del producto químico o material Hydrochloric Acid
Color Incoloro
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 85 °C
Concentración De 9,5 a 10 g/100 ml
Densidad 1g/cm3
Metales pesados (como Pb) 0,0005 % máx.
Identificación Supera el test
Envase Frasco de vidrio
Residuo después del encendido Máx. 0,01 % (≤2 mg)
Presión de vapor 23 hPa
Cantidad 2,5 l
Forma física Solución
Información de solubilidad Completamente miscible en agua
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol
Porcentaje de pureza 10%
Grado NF