Learn More
Hydrochloric Acid, Certified ACS Plus, 36.5 to 38.0%, Fisher Chemical™
Código de producto. 11958023
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11958023 2.5 L Glass Bottle 2.50 litro
1 options
Código de producto. 11958023 Proveedor Fisher Bioreagents N.º de proveedor USA144212
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
SMILES Cl
Especificaciones
pH <1
Concentración 36.5 to 38.0% (w/w)
Densidad 1.27 (Air=1.0)
Metales pesados (como Pb) 0.1ppm max.
Identificación Pass Test
Envase Glass Bottle
Residuo después del encendido 4ppm max.
Gravedad específica 1.18
Presión de vapor 125mbar at 20°C
Cantidad 2.5 L
Forma física Líquido
Información de solubilidad Soluble in water
Porcentaje de pureza 36.5 to 38.0% (w/w)