Learn More
Calibración de ácido clorhídrico y blanco de matriz para ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15698265 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
15698265 125 mL 125 ml
1 options
Código de producto. 15698265 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor CLBLKHCL
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Blanco de matriz de ácido clorhídrico para ICP-MS, 125 ml en 2 % HCl, SPEX CertiPrep™. Certificado por la Guía ISO 34, Materiales de referencia certificados rastreables del NIST. Se suministra con certificado de análisis completo.
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
  • Matriz de ácido clorhídrico
  • Volumen de 125 ml
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric Acid Blank
Nombre de nota 2% HCl in ASTM Type 1 Water
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7647-01-0
Certificado de análisis Claritas PPT Certificate of Analysis reports up to 68 elements at ppt levels.
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Fórmula molecular ClH
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Sinónimo Muriatic Acid
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES Cl
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Solvent or Matrix 2% HCl
Peso molecular (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
Cantidad 125 mL
ChEBI CHEBI:17883
Grado ICP/ICP-MS
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio