Learn More
Ácido clorhídrico, AR™ (ACS), Macron Fine Chemicals™
Catalog Number 15518774
71.58 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
Envase:
Frasco de polietileno
Reactivo de grado analítico de pureza excepcional elaborado especialmente para estandarizar soluciones volumétricas y preparar estándares de referencia en aplicaciones de laboratorio.
Los disolventes de grado AR™ de la marca Macron Fine Chemicals™ logran una combinación de valor y pureza. Estos disolventes cumplen con los estándares de ACS para productos de grado analítico, lo que proporciona resultados fiables y coherentes.
  • La calidad que garantiza resultados consistentes
  • Especificaciones que superan los requisitos de grado AR
  • Producido en instalaciones con certificación ISO para garantizar la fiabilidad
Aspecto Supera el test
Nombre del producto químico o material Hydrochloric Acid
pH < 1 (a 20 °C)
Color Incolora
CAS 7647-01-0
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 50 °C
Densidad 1,18 kg/l
Metales pesados (como Pb) Máx. 0,1 ppm
Olor Punzante
Envase Frasco de polietileno
Residuo después del encendido Máx. 4 ppm
Intervalo de porcentaje de ensayo 36.5 to 38.0%
Cantidad 500mL.
Fórmula molecular ClH
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Información de solubilidad Completamente miscible en agua
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nombre IUPAC hydrogen chloride
Peso molecular (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol
Porcentaje de pureza 37%
Grado AR™ ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.