Learn More
Ácido clorhídrico, para análisis, fumante, solución al 37 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10478660 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
1L
2,5 l
10L.
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
500 ML
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10478660 2,5 l Frasco de vidrio 2.50 LT
10133080 500mL. Frasco de vidrio 500 ML
10362913 500mL. Frasco de plástico 500 ML
10794821 1L Frasco de vidrio 1 LT
10776233 2,5 l Frasco de plástico 2.50 LT
10755663 10L. Tambor de plástico 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10478660 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 124630025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0 , 7732-18-5
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid
Punto de fusión de -35,0 °C
Punto de ebullición de 57,0 °C
Densidad 1.1800g/mL
Metales pesados (como Pb) 2 ppm máx.
Envase Frasco de vidrio
Sustancias reductoras (SO2) Supera la prueba
Gravedad específica 1,18
Cantidad 2,5 l
Viscosidad 1,9 mPa.s (15 °C)
Fórmula lineal HCl
Forma física Solución
Fieser 04,450; 05,533; 06,283
Información de solubilidad Solubilidad en agua: miscible:823 g/l (0 °C); 561 g/l (60 °C).Otras solubilidades: soluble en alcohol, benceno y éter, insoluble en hidrocarburos
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46
Porcentaje de pureza 35.0 to 39.0%
Grado Analítica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid