Learn More
Ácido clorhídrico, grado de reactivo ACS, Ricca Chemical
Código de producto. 31750698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
4 litros
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
31750698 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 litro
31749324 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
31750161 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
31749359 4 L Frasco de vidrio ámbar 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 31750698 Proveedor Ricca Chemical Company N.º de proveedor RABH00101C
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Nombre IUPAC hydrogen chloride
SMILES Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric Acid
% mín. CAS 98.0
Color Incoloro a verde amarillento
% máx. CAS 100.0
Metales pesados (como Pb) máx. 1 ppm
Envase Frasco de vidrio ámbar
Residuo después del encendido máx. 5 ppm
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Porcentaje de pureza 36,5 a 38,0%
Grado ACS