Learn More
Ácido clorhídrico, reactivo ACS, 37 %, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15642790 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500mL
2,5 l
4 l
6 x 500 mL
6 x 500 ml
4 x 4 l
189 L
Densidad:
1,2 g/ml a 25 °C
1.2 g/mL at 25°C
Tamaño de la unidad:
100 ml
189 litros
2.50 litro
25 ml
4 litros
500 ml
paquete de 4
paquete de 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Densidad unitSize
15642790 500mL 1,2 g/ml a 25 °C 500 ml
15638350 25 mL 1.2 g/mL at 25°C 25 ml
15602790 100 mL 1.2 g/mL at 25°C 100 ml
15622790 2,5 l 1,2 g/ml a 25 °C 2.50 litro
15652790 6 x 500 ml 1,2 g/ml a 25 °C paquete de 6
15662790 6 x 500 mL 1.2 g/mL at 25°C paquete de 6
15648350 4 l 1,2 g/ml a 25 °C 4 litros
15632790 4 x 4 l 1,2 g/ml a 25 °C paquete de 4
15612790 189 L 1.2 g/mL at 25°C 189 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15642790 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 258148500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Reactivo ACS, 37 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric Acid
Concentración 37 %
Densidad 1,2 g/ml a 25 °C
Residuo después del encendido ≤5ppm
Presión de vapor 3,23 psi (21,1 °C), 7,93 psi (37.7 °C)
Cantidad 500mL
Número UN 1789
Beilstein 1098214
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.