Learn More
Ácido clorhídrico, base de trazas metálicas al 99,99 %, Honeywell™
Código de producto. 15684100 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500mL.
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15684100 500mL. Frasco de polietileno 500 ml
15674100 100 ml Frasco de polietileno 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15684100 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 339253500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
37 % de peso en H2O, base de trazas metálicas al 99,999 %
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
SMILES Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid
pH > 0,1 (a 20 °C)
Color Incoloro
Punto de fusión de -35 °C
Punto de ebullición de 42 °C
Densidad 1,2 g/ml a 25 °C
Olor Fuerte
Envase Frasco de polietileno
Presión de vapor 3,23 psi (21,1 °C), 7,93 psi (37.7 °C)
Cantidad 500mL.
Forma física Líquido
Número UN UN1789
Beilstein 1098214
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol
Porcentaje de pureza 99.999% (trace metals basis)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrochloric acid
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consigli di prudenza
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.