Learn More
Ácido clorhídrico, 6 M, Chem Lab™
Código de producto. 11915506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11915506 1 l 1 litro
1 options
Código de producto. 11915506 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL05.0318.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.95€
    26.30€ / 1 litros
    Ahorro 13.65€
    34% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Concentración 6 mol/l
Cantidad 1 l
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid 6 mol/l
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid