Learn More
Ácido clorhídrico, solución de 4 N en 1,4-dioxano/agua, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Aspecto | Líquido incoloro a amarillo |
| Nombre del producto químico o material | Hydrochloric acid |
| Nombre de nota | 4N Solution in 1, 4-dioxane/water |
| CAS | 7647-01-0, 7732-18-5, 123-91-1 |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Concentración | De 3,95 a 4,40 N |
| Densidad | 1.1000g/mL |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Gravedad específica | 1,1 |
| Temperatura de inflamación | de 12 °C |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Hydrochloric acid, 4N solution in 1,4-Dioxane/water
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.