Learn More
Ácido clorhídrico al 37 % v.p. Para su uso en laboratorio y con DAB, Chem Lab
Código de producto. 13248203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13248203 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 13248203 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL00.0319.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.10€
    18.90€ / 1 litros
    Ahorro 5.20€
    21% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Color Incoloro
CAS 7647-01-0
Punto de fusión de -25 °C
Punto de ebullición de 50 °C
Densidad 1.19 g/mL
Materia no volátil < 0,005%
Envase Frascos de vidrio
Residuo después del encendido < 0,002%
Intervalo de porcentaje de ensayo > 37%
Cantidad 1 L
Fórmula molecular ClH
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 36.46
Grado Muy puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid 37% v.p.
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid