Learn More
Ácido clorhídrico 37 %, para análisis de trazas metálicas, d=1,18, Primar Plus™, Fisher Chemical™
Código de producto. 10623014 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
1 l
2.5L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10623014 1 l 1 LT
10199832 500mL. 500 ml
10496253 2.5L 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10623014 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor H/1196/PB15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    96.30€ / 1 litros
    Ahorro 38.70€
    28% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
ClH, número de CAS-7647-01-0, ácido clorhídrico anhidro, acide clorhidrique, clorwasserstoff, ácido clorhídrico, chloorwaterstof, ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno hcl, ácido muriático, alcoholes de sal, 2,5 l, 57 °C, CHEBI:17883, incoloro, 36,46 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Especificaciones
pH 1
Color Incoloro
Punto de fusión -35 °C
Punto de ebullición 57 °C
Envase Frasco de plástico HDPE
Presión de vapor 125 mbar a 20 °C
Cantidad 1 l
Viscosidad 1,8 mPaS a 15 °C
Forma física Líquido
Nombre IUPAC clorano
Formula Weight (peso de la fórmula) 36,46g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid