Learn More
Ácido clorhídrico, 37 %, extrapuro, d=1,18, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10763124 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
5L.
25L
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
5 LT
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10763124 5L. Frasco de plástico HDPE 5 LT
10244100 1 l Frasco de plástico HDPE 1 LT
10000180 2,5 l Frasco de plástico HDPE 2.50 LT
10489170 25L Recipiente de plástico 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10763124 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor H/1150/21
Solicitar formato a granel o personalizado
ClH, número CAS: 7647-01-0, cloruro de hidrógeno hcl, ácido muriático, ácido clorhídrico, chlorwasserstoff, cloruro de hidrógeno, ácido clorhídrico, chlorwaterstof, acide chlorhydrique, spirits of salt, anhydrous clorhidric acid, 2.5 L, 57 °C, CHEBI:17883, incoloro, 36.46 g/mol | CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
ClH, número CAS-7647-01-0, cloruro de hidrógeno hcl, ácido muriático, ácido clorhídrico, chlorwasserstoff, cloruro de hidrógeno, ácido clorhídrico, chloorwaterstof, acide chlorhydrique, alcoholes de sal, ácido clorhídrico anhidro, 2,5 l, 57 grados C, CHEBI:17883, incoloro, 36,46 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
SMILES Cl
Especificaciones
pH –1
Color Incoloro
Punto de fusión de -35 °C
Punto de ebullición de 57 °C
Envase Frasco de plástico HDPE
Presión de vapor 125 mbar a 20 °C
Cantidad 5L.
Viscosidad 1,8 mPaS a 15 °C
Forma física Líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid