Learn More
Ácido clorhídrico al 34-37 %, Trace Metal™, para análisis de trazas metálicas, Fisher Chemical™
Código de producto. 11365830 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1 l
2,5 l
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 litro
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11365830 500 ml 500 ML
11355890 2,5 l 2.50 litro
11325870 1 l 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11365830 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A508P500
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
ClH, número CAS: 7647-01-0, 500 ml, 57 °C, incoloro, 36,46 g/mol, -35 °C, 11324, líquido, 1,27, 125 mbar a 20 °C, 1,8 mPaS a 15 °C
ClH, número CAS: 7647-01-0, 500 ml, 57 °C, incoloro, 36,46 g/mol, -35 °C, 11324, líquido, 1,27, 125 mbar a 20 °C, 1,8 mPaS a 15 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
SMILES Cl
Especificaciones
pH 1
Color Incolora
Punto de fusión -35 °C
Punto de ebullición 57 °C
Presión de vapor 125 mbar a 20 °C
Cantidad 500 ml
Viscosidad 1,8 mPaS a 15 °C
Forma física Líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 36,46g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid, 34-37%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P353-Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid