Learn More
Ácido clorhídrico al 34-37 %, Trace Metal™, para análisis de trazas metálicas, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical ProductosDescription
ClH, número CAS: 7647-01-0, 500 ml, 57 °C, incoloro, 36,46 g/mol, -35 °C, 11324, líquido, 1,27, 125 mbar a 20 °C, 1,8 mPaS a 15 °C
Specifications
Specifications
| pH | 1 |
| Color | Incolora |
| Punto de fusión | -35 °C |
| Punto de ebullición | 57 °C |
| Presión de vapor | 125 mbar a 20 °C |
| Cantidad | 1 l |
| Viscosidad | 1,8 mPaS a 15 °C |
| Forma física | Líquido |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 36,46g/mol |
Safety and Handling
Product Identifier
- Hydrochloric acid, 34-37%
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid