Learn More
Ácido clorhídrico 30 %, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 13235503 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
:
1 l
Código de producto.
13235503 1 l
1 options
Código de producto. 13235503 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 9600.1000PE
Para análisis de trazas metálicas
Especificaciones
Color Máx. 10 (Hazen)
CAS 7647-01-0
Punto de fusión de -30 °C
Punto de ebullición 110 °C (1013 hPa)
Densidad 1,18 g/cm³ (20 °C)
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 29 to 31 %
Cantidad 1 L
Fórmula molecular ClH
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Número UN 1789
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 36.46
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1LT Hydrochloric Acid BAKER INSTRA-
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid