Learn More
Ácido clorhídrico, 25 %, reactivo biotecnológico, J.T. Baker™
Código de producto. 15517814 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
19L
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
19 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15517814 19L Frasco de polietileno 19 litros
1 options
Código de producto. 15517814 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 032307
Producido conforme a las directrices de GMP, pero cuyo producto no tiene compendios de USP/NF.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric Acid
CAS 7647-01-0
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1 l = 1,12kg
Cantidad 19L
Fórmula molecular ClH
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nombre IUPAC clorano
Peso molecular (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46
Porcentaje de pureza 25%
Grado Reactivo biotecnológico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.