Learn More
Ácido clorhídrico, 25 %, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Código de producto. 10137960 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2,5 l
Envase:
Polietileno (HDPE)
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10137960 2,5 l Polietileno (HDPE) 2.50 litro
1 options
Código de producto. 10137960 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 6167.2500
Reactivo farmacéutico de alta calidad para su uso industrial especializado y en laboratorio.
  • La etiqueta proporciona un análisis de lote real como garantía de pureza y consistencia
  • Los métodos analíticos utilizados para estas determinaciones se basan en la norma procedimientos de prueba descritos en publicaciones técnicas
  • Mejoras desarrolladas por J.T. Baker se emplea para lograr una mayor grado de fiabilidad
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid
Color Incoloro
CAS 7647-01-0
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 85 °C
Densidad 1,0g/cm3 a 20 °C
Envase Polietileno (HDPE)
Residuo después del encendido Máx. 5 ppm
Cantidad 2,5 l
Fórmula molecular ClH
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid
Información de solubilidad Completamente miscible en agua
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nombre IUPAC clorano
Peso molecular (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol
Porcentaje de pureza ≥25%
Grado PANADERO ANALYZED