Learn More
Solución de ácido clorhídrico, 1 M, Chem-Lab
Código de producto. 11993123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Envase:
Polietileno
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11993123 1 l Polietileno 1 litro
1 options
Código de producto. 11993123 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL05.0311.1000
Se utiliza como reactivo de laboratorio y agente acidificante. La solución de ácido clorhídrico, 1 M, Chem-Lab contiene 36,461g de HCl por litro de agua. Se utiliza para el control del pH, en la producción de compuestos orgánicos e inorgánicos y en la regeneración de resinas de intercambio iónico. Según ASTM D-4047.
El ácido clorhídrico es un ácido mineral fuerte y corrosivo con muchos usos industriales. Es una solución incolora y altamente acre de cloruro de hidrógeno (HCl) en agua. Se utiliza con frecuencia en soluciones tampón de pH, en la regeneración de resinas de intercambio iónico y en la producción de cloruros y la síntesis de productos orgánicos.
Especificaciones
Color Incoloro
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Composición 36,461g de HCl por 1 l de H2O
Concentración 1 mol/L
Densidad 1.02g/mL
Envase Polietileno
Normalidad 1N (±0,002, 20 °C)
Cantidad 1 l
Fórmula molecular ClH
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acido clorhídrico 1 mol/l
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: HCl/H2O