Learn More
Ácido clorhídrico, solución al 10 % en peso, Chem-Lab
Código de producto. 15170224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5L.
Envase:
PE
Tamaño de la unidad:
5 litros
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15170224 5L. PE 5 litros
1 options
Código de producto. 15170224 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL02.0322.5000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.40€
    38.80€ / 5 litros
    Ahorro 10.60€
    21% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Para uso en laboratorio.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid
CAS 7647-01-0
Concentración 105 g de HCl/1l de H2O
Densidad 1.05g/mL
Envase PE
Cantidad 5L.
Fórmula molecular ClH
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Número UN UN1789
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formula Weight (peso de la fórmula) 36,46g/mol
Porcentaje de pureza 10% (peso)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid 10 weight % solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid