Learn More
Ácido clorhídrico al 10 % de peso/volumen, Reagecon
Código de producto. 13175509 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13175509 1 L 1 LT
1 options
Código de producto. 13175509 Proveedor Reagecon N.º de proveedor H10WV1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00€
    126.02€ / 1 litros
    Ahorro 6.98€
    5% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Ácido clorhídrico al 10 % de peso/volumen
  • Ácido clorhídrico al 10 % de peso/volumen
Especificaciones
Concentración 10 % p/v
Envase Frasco de HDPE GL45
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDROCHLORIC ACID 10% w/v
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid 37%