Learn More
Ácido clorhídrico 1 N, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 13235433 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1 l
Código de producto.
13235433 1 l
1 options
Código de producto. 13235433 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 5620.1000
Solución volumétrica
  • Categoría Gestión del cambio (MOC) = NI
  • Para su uso en laboratorio, investigación o fabricación
  • Estandarización a 25 °C trazable al material de referencia del patrón NIST
Especificaciones
Aspecto Supera prueba
Apariencia de la disolución Supera prueba
CAS 7647-01-0
Metales pesados ≤0,5 ppm
Envase Frasco de plástico
Normalidad De 0,995 a 1,005
Cantidad 1 L
Fórmula molecular ClH
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Número UN 1789
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 36.46