Learn More
Ácido clorhídrico, solución estandarizada de 1,0N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303777
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
20 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
20 litros
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11303777 1 L 1 litro
11393767 4 L 4 litros
11383767 20 L 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11303777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035640.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Hydrochloric acid, 1.0N standardized solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0 , 7732-18-5
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma física Líquido
Color De incoloro a amarillo
Solubilidad Miscible with water, methanol,ethanol and ether
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Cantidad 1 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido clorhídrico:8,26%; agua:91,74%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid, 1.0N Standardized Solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid