Learn More
Ácido clorhídrico, solución estandarizada de 0,5 N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333777
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
4 l
20L.
Tamaño de la unidad:
1 litro
20 litros
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11333777 1 l 1 litro
11323777 4 l 4 litros
11313777 20L. 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11333777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035642.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Hydrochloric acid, 0.5N standardized solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0 , 7732-18-5
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Nombre IUPAC clorano
SMILES Cl
Especificaciones
Aspecto Líquido incoloro
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid
Color Incolora
Presión de vapor 23 hPa (17 mm Hg) a 20 °C
Cantidad 1 l
Forma física Líquido
Información de solubilidad Miscible with water at room temperature. Also miscible with methanol,ethanol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido clorhídrico:4,13%; agua:95,87%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid, 0.5N Standardized Solution
Mention d'avertissement
  • Atención
Catégorie de danger
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Mention de danger
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Conseils de prudence
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.