Learn More
Ácido clorhídrico, 0,5 M, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Código de producto. 10537582 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Envase:
Polietileno (HDPE)
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10537582 1 l Polietileno (HDPE) 1 litro
1 options
Código de producto. 10537582 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 7111.1000
La solución volumétrica de alta calidad está lista para su uso en laboratorios y aplicaciones industriales especializadas.
  • Estandarizado potenciométricamente frente a un material de referencia estándar NIST, carbonato de sodio
  • La etiqueta proporciona un análisis de lote real como garantía de pureza y consistencia
  • Los métodos analíticos utilizados para estas determinaciones se basan en la norma procedimientos de prueba descritos en publicaciones técnicas
  • Mejoras desarrolladas por J.T. Baker se emplea para lograr una mayor grado de fiabilidad
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid
Color Incoloro
CAS 7647-01-0
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 100 °C
Concentración De 0,4975 a 0,5025 mol/l
Densidad 1,0g/cm3 a 20 °C
Metales pesados (como Pb) Máx. 0,5 ppm
Envase Polietileno (HDPE)
Presión de vapor 1,100 hPa (50 °C)
Notas de grado de pureza Standardized potentiometrically against a NIST Standard Reference Material, Sodium Carbonate
Normalidad 0,5N
Cantidad 1 l
Fórmula molecular ClH
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Información de solubilidad Parcialmente miscible en agua
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nombre IUPAC clorano
Peso molecular (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol
Grado PANADERO ANALYZED