missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido clorhídrico, 0,2 M, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™

Código de producto. 10404921 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10L.
Envase:
Polietileno (HDPE)
Tamaño de la unidad:
10 litros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10404921 10L. Polietileno (HDPE) 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10404921 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 7651.9010

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La solución volumétrica de alta calidad está lista para su uso en laboratorios y aplicaciones industriales especializadas.

  • La etiqueta proporciona un análisis de lote real como garantía de pureza y consistencia
  • Los métodos analíticos utilizados para estas determinaciones se basan en la norma procedimientos de prueba descritos en publicaciones técnicas
  • Mejoras desarrolladas por J.T. Baker se emplea para lograr una mayor grado de fiabilidad

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid
CAS 7647-01-0
Punto de fusión de 0 °C
Concentración De 0,1990 a 0,2010 mol/l
Densidad 1,02 g/cm3 a 25 °C
Envase Polietileno (HDPE)
Normalidad 0,2N
Cantidad 10L.
Fórmula molecular ClH
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Información de solubilidad Parcialmente miscible en agua
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol
Grado PANADERO ANALYZED
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.