Learn More
Ácido clorhídrico, 0,1 M, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Código de producto. 10269480 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10L.
Envase:
Cubo de polietileno (HDPE)
Tamaño de la unidad:
10 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10269480 10L. Cubo de polietileno (HDPE) 10 litros
1 options
Código de producto. 10269480 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 7038.9010
La solución volumétrica de alta calidad está lista para su uso en laboratorios y aplicaciones industriales especializadas.
  • Estandarizado potenciométricamente frente a un material de referencia estándar NIST, carbonato de sodio
  • La etiqueta proporciona un análisis de lote real como garantía de pureza y consistencia
  • Los métodos analíticos utilizados para estas determinaciones se basan en la norma procedimientos de prueba descritos en publicaciones técnicas
  • Mejoras desarrolladas por J.T. Baker se emplea para lograr una mayor grado de fiabilidad
Specifications
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid
CAS 7647-01-0
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 100 °C
Concentración De 0,0997 a 0,1003 mol/l
Densidad 1g/cm3 a 20 °C
Metales pesados (como Pb) Máx. 0,5 ppm
Envase Cubo de polietileno (HDPE)
Notas de grado de pureza Standardized potentiometrically against a NIST Standard Reference Material, Sodium Carbonate
Normalidad 0,1N
Cantidad 10L.
Fórmula molecular ClH
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Información de solubilidad Completamente miscible en agua
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol
Grado PANADERO ANALYZED
Show More Show Less
compliance-icons
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Hazard Statement
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Precautionary Statement
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
  • P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.