Learn More
Ácido clorhídrico, solución patrón de 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10647282 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
10L.
25L.
Envase:
Frasco de plástico
Lata de plástico
Plastic Can
Plastic bottle
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
25 litros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10647282 1 l Plastic bottle 1 LT
10083943 2,5 l Frasco de plástico 2.50 LT
15294614 10L. Plastic Can 10 LT
15204624 25L. Lata de plástico 25 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10647282 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 124200010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.30€
    31.00€ / 1 litros
    Ahorro 2.30€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solución patrón volumétrica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid
Color Incolora
Nombre de nota 0.1 N Standard Solution
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Punto de ebullición 100,0 °C
Concentración De 0,0998 a 0,1002 N (20 °C)
Densidad 1.0000 g/mL
Envase Plastic bottle
Gravedad específica 1
Cantidad 1 l
Fórmula molecular ClH
Fórmula lineal HCl
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Fieser 04,450; 05,533; 06,283
Índice Merck 15, 4818
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid, 0.1 N standard solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid