Learn More
Mezcla de hidrocarburos (C6-C20) 595 1000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | n-Decane∣n-Dodecane∣n-Eicosane∣n-Hexadecane∣n-Hexane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Tetradecane |
| CAS | 124-18-5, 112-40-3, 112-95-8, 544-76-3, 110-54-3, 593-45-3 |
| Nombres de analitos o componentes | n-Decane∣n-Dodecane∣n-Eicosane∣n-Hexadecane∣n-Hexane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Tetradecane |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Metanol |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | n-Decane 1000 μg/mL∣n-Dodecane 1000 μg/mL∣n-Eicosane 1000 μg/mL∣n-Hexadecane 1000 μg/mL∣n-Hexane 1000 μg/mL∣n-Octadecane 1000 μg/mL∣n-Octane 1000 μg/mL∣n-Tetradecane 1000 μg/mL |