Learn More
Mezcla de hidrocarburos (C5-C10) 546 2000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323112
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30323112 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30323112 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000546ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Decane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentane
CAS 124-18-5, 142-82-5, 110-54-3, 111-84-2, 111-65-9, 109-66-0
Nombres de analitos o componentes n-Decane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentane
Condiciones de envío +20 °C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Metanol
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) n-Decane 2000 μg/mL∣n-Heptane 2000 μg/mL∣n-Hexane 2000 μg/mL∣n-Nonane 2000 μg/mL∣n-Octane 2000 μg/mL∣n-Pentane 2000 μg/mL