Learn More
Mezcla de hidrocarburos (C10-C40) 545 1000 μg/ml en heptano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Octadecane∣n-Octatriacontane∣n-Tetradecane∣n-Tetratriacontane∣Octacosane∣Tetracontane∣Tetracosane∣Triacontane |
| CAS | 124-18-5, 629-97-0, 112-40-3, 544-85-4, 112-95-8, 630-01-3 |
| Nombres de analitos o componentes | n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Octadecane∣n-Octatriacontane∣n-Tetradecane∣n-Tetratriacontane∣Octacosane∣Tetracontane∣Tetracosane∣Triacontane |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Heptano |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | n-Decane 1000 μg/mL∣n-Docosane 1000 μg/mL∣n-Dodecane 1000 μg/mL∣n-Dotriacontane 1000 μg/mL∣n-Eicosane 1000 μg/mL∣n-Hexacosane 1000 μg/mL∣n-Hexadecane 1000 μg/mL∣n-Hexatriacontane 1000 μg/mL∣n-Octadecane 1000 μg/mL∣n-Octatriacontane 1000 μg/mL∣n-Tetradecane 1000 μg/mL∣n-Tetratriacontane 1000 μg/mL∣Octacosane 1000 μg/mL∣Tetracontane 1000 μg/mL∣Tetracosane 1000 μg/mL∣Triacontane 1000 μg/mL |