Learn More
Mezcla estándar de definición de ventana de hidrocarburos 500 μg/mL en hexano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Heneicosane∣n-Hentriacontane∣n-Heptacosane∣n-Heptadecane∣n-Heptatriacontane∣n-Nonacosane∣n-Nonadecane∣n-Nonane∣n-Nonatriacontane∣n-Pentacosane∣n-Pentadecane∣n-Pentatriacontane∣n-Tricosane∣n-Tridecane∣n-Tritriacontane∣n-Undecane∣Phytane∣Pristane |
| CAS | 629-94-7, 630-04-6, 593-49-7, 629-78-7, 7194-84-5, 630-03-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Heneicosane∣n-Hentriacontane∣n-Heptacosane∣n-Heptadecane∣n-Heptatriacontane∣n-Nonacosane∣n-Nonadecane∣n-Nonane∣n-Nonatriacontane∣n-Pentacosane∣n-Pentadecane∣n-Pentatriacontane∣n-Tricosane∣n-Tridecane∣n-Tritriacontane∣n-Undecane∣Phytane∣Pristane |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Hexano |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Heneicosane 500 μg/mL∣n-Hentriacontane 500 μg/mL∣n-Heptacosane 500 μg/mL∣n-Heptadecane 500 μg/mL∣n-Heptatriacontane 500 μg/mL∣n-Nonacosane 500 μg/mL∣n-Nonadecane 500 μg/mL∣n-Nonane 500 μg/mL∣n-Nonatriacontane 500 μg/mL∣n-Pentacosane 500 μg/mL∣n-Pentadecane 500 μg/mL∣n-Pentatriacontane 500 μg/mL∣n-Tricosane 500 μg/mL∣n-Tridecane 500 μg/mL∣n-Tritriacontane 500 μg/mL∣n-Undecane 500 μg/mL∣Phytane 500 μg/mL∣Pristane 500 μg/mL |