Learn More
Thermo Scientific™ Líquido de siliconización soluble en hidrocarburo.
Código de producto. 11531094 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
120 mL
480 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11531094 480 mL cada uno
11507590 120 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
El material es inflamable antes de que se forme la película y en esta aplicación se generan emanaciones de ácido clorhídrico. El líquido es ácido durante la aplicación y hay que tener cuidado para impedir la corrosión del metal que entra en contacto con el líquido. Después de la aplicación, la superficie es neutra.
Código de producto. 11531094 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TS42801
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
El material es inflamable antes de que se forme la película y en esta aplicación se generan emanaciones de ácido clorhídrico. El líquido es ácido durante la aplicación y hay que tener cuidado para impedir la corrosión del metal que entra en contacto con el líquido. Después de la aplicación, la superficie es neutra.
Para la siliconización de superficies de vidrio, utilice el líquido de siliconización soluble en hidrocarburo Thermo Scientific™.
Para la siliconización de superficies de vidrio, utilice el líquido de siliconización soluble en hidrocarburo Thermo Scientific™. Este líquido de silicona polimérica transparente de cadena corta está formado principalmente por diclorooctametiltetrasiloxano y es soluble en disolventes orgánicos. Cuando se aplica a vidrio, cuarzo o productos similares, los cloruros no hidrolizados presentes en la cadena reaccionan con los silanoles de la superficie para formar una película neutra, hidrófoba y firmemente fijada sobre toda la superficie. Excelente para modificar metales, ciertos plásticos, cerámica y fibra óptica.
Información del producto adicional
El líquido de siliconización soluble en hidrocarburo es ácido y se debe tener cuidado a fin de impedir la corrosión del metal que entra en contacto con el mismo.
El líquido es ácido solamente durante la aplicación; después, la superficie es neutra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con Siliconización de superficies de vidrio
Componentes estándar 1,7-Dicloro-1,1,3,3,5,5,7,7-octametiltetrasiloxano
Concentración estándar Del 98 al 100%
Cantidad 480 mL
Almacenamiento Temperatura ambiente
Tipo de producto Hydrocarbon Soluble Siliconizing Fluid
compliance-icons
Nombre del producto
  • Surfasil, 480 mL
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .