Learn More
Hydrobromic Acid Solution, purum p.a., ≥62% (T), Honeywell™
Código de producto. 15641690 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15641690 250 mL Glass Bottle 250 ml
15631690 1 L Glass Bottle 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15641690 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 18720250ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum p.a.,≥62% (T)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10035-10-6
Fórmula molecular BrH
Peso molecular (g/mol) 80.91
Número MDL MFCD00011323
Clave InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
SMILES Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrobromic Acid Solution
Color Brown-Yellow
Punto de fusión -11°C
Punto de ebullición 126°C
Densidad 1.73g/cu.cm
Envase Glass Bottle
Cantidad 250 mL
Forma física Clear liquid
Número UN UN1788
Beilstein 3587158
Nombre IUPAC bromano
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.91g/mol
Porcentaje de pureza ≥62% (T)
Grado purum p.a.