Learn More
Solución de ácido hidrobromhídrico (en ácido acético), TRC
Código de producto. 30395680
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30395680 25 mL -
30394018 10 mL -
30391463 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30395680 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH71456525ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37348-16-6
Fórmula molecular C2 H4 O2 . H Br
Peso molecular (g/mol) 140.964
Sinónimo Acetic Acid Mixture with Hydrobromic Acid
Nombre IUPAC ácido acético; Hidrobromuro
SMILES Br.CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrobromic Acid Solution (in Acetic Acid)
Cantidad 25 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4O2.BrH/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.9473