Learn More
Hydrobromic Acid Solution, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15691690 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15691690 50 mL 50 ml
15681690 250 mL 250 ml
15671690 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15691690 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 1873550ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
33 wt. % in acetic acid
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10035-10-6
Fórmula molecular BrH
Peso molecular (g/mol) 80.91
Número MDL MFCD00011323
Clave InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
SMILES Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrobromic Acid Solution
Concentración 33wt. % in acetic acid
Densidad 1.40g/mL at 20°C
Temperatura de inflamación >65°C (>149°F)
Cantidad 50 mL
Número UN 3265
Beilstein 3587158
Nombre IUPAC bromuro de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.91g/mol