Learn More
Hydrobromic acid, Reagent Grade, 48%, Honeywell™
Código de producto. 15642820 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15642820 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
15632820 1 L Glass Bottle 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15642820 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 268003500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Uso con reactivos, 48 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10035-10-6 , 7732-18-5
Fórmula molecular BrH
Peso molecular (g/mol) 80.91
Número MDL MFCD00011323
Clave InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
SMILES Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrobromic acid
Nombre de nota Reagent Grade, 48%
Punto de ebullición 126°C
% mín. CAS ≥50.0000%, ≥30.0000%
% máx. CAS <70.0000%, <50.0000%
Densidad 1.49 g/mL at 25 °C(lit.)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mL
Fórmula lineal I2
Número UN UN1788
Beilstein 3587158
Nombre IUPAC bromuro de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.91
Grado Reactivo