Learn More
Ácido Hidrobromático, purum p.a., Solstice
Product Code. 15651690 Shop All Solstice Research Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250mL.
1 l
Unit Size:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15651690 1 l 1 litro
15661690 250mL. 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15651690 Supplier Fluka Supplier No. 187301L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    99.00€ / 1 litros
    Ahorro 13.00€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-04-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Purum p.a., ≥ 48 %
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10035-10-6
Fórmula molecular BrH
Peso molecular (g/mol) 80.91
Número MDL MFCD00011323
Clave InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
Nombre IUPAC bromano
SMILES Br
Specifications
Nombre del producto químico o material Hydrobromic Acid
Densidad 1,49 g/ml a 25 °C
Presión de vapor 8 mmHg (25 °C), 320 psi (21,1 °C)
Cantidad 1 l
Número UN 1788
Beilstein 3587158
Formula Weight (peso de la fórmula) 80,91g/mol
Porcentaje de pureza ≥ 48%
Grado purum p.a.