Learn More
Ácido hidrobrómico, Purum p.a., ≥ 48 %, Honeywell™
Código de producto. 16665753 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
15 L
Código de producto.
16665753 15 L
1 options
Código de producto. 16665753 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 1873015L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrobromic acid
Color Amarillo claro
CAS 7732-18-5
Punto de fusión de -11 °C
Punto de ebullición 126 °C (1.013 hPa)
% mín. CAS ≥ 50%
% máx. CAS <70%
Densidad 1,490 g/cm3 (20°C)
Cantidad 15 L
Fórmula molecular H2O
Fórmula lineal HBr
Beilstein 3587158
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Nombre IUPAC water
Peso molecular (g/mol) 18.02
Grado Reactivo