Learn More
Solución de ácido hidrobromhídrico-D (48 % en peso en D2O), TRC
Código de producto. 30407452
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407452 2.5 g
30390666 5 g
30390983 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30407452 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH7145872.5G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13536-59-9
Fórmula molecular DBr
Peso molecular (g/mol) 81.92
Sinónimo Deuteriobromic Acid, Deuterium Bromide, Deuterium Monobromide, Hydrogen-d bromide
Nombre IUPAC (2H)bromane
SMILES [2H]Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrobromic Acid-d
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/BrH/h1H/i/hD
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.9324
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.48