Learn More
Ácido hidrobromhídrico, reactivo ACS, 48%, Solstice
Código de producto. 16695773
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16695773 10 L 10 litros
1 options
Código de producto. 16695773 Proveedor Fluka N.º de proveedor 24426010L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1555.00€
    1377.70€ / 10 litros
    Ahorro 177.30€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrobromic acid
Color Amarillo claro
CAS 7732-18-5
Punto de fusión -11 °C
Punto de ebullición 126 °C (1.013 hPa)
% mín. CAS ≥ 50%
% máx. CAS <70%
Densidad 1,490 g/cm3 (20 °C)
Cantidad 10 L
Fórmula molecular H2O
Fórmula lineal HBr
Beilstein 3587158
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Nombre IUPAC refrigeración
Peso molecular (g/mol) 18.02
Grado ACS