Learn More
Ácido hidrobrómico, 99,9999 % (base de metales), solución acuosa de p/p al 48 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5mL.
100 ml
500mL.
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11351588 5mL. 5 ml
11361588 100 ml 100 ml
11325819 500mL. 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11351588 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010991.AA
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Sensible al aire
Hydrobromic acid is used for the production of inorganic bromides of zinc, calcium, and sodium. It is used as a catalyst in some alkylation reactions. In the field of metallurgy, it is employed in the extraction of certain ores. Further, it is used as a reagent for the cleavage of certain ether linkages or as a brominating agent in organic transformations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10035-10-6 , 7732-18-5
Fórmula molecular BrH
Peso molecular (g/mol) 80.91
Número MDL MFCD00011323
Clave InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
SMILES Br
Especificaciones
Aspecto Líquido entre incoloro y amarillo pálido
Nombre del producto químico o material Hydrobromic acid
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1,49
Sensibilidad Sensible al aire
Presión de vapor 22 500 hPa (16 876 mm Hg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9999% (metals basis)
Cantidad 5mL.
Forma física Líquido
Beilstein 3587158
Información de solubilidad Miscible with water.
Nombre IUPAC bromuro de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.92
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Bromuro de hidrógeno:48,0%; agua:52,0%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrobromic acid, 48% w/w aq. soln.
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrobromic acid