Learn More
Hydrobromic Acid, ≥99.99%; Honeywell Fluka™
Código de producto. 15664100 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15664100 500 mL Glass Bottle 500 ml
15654100 100 mL Glass Bottle 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15664100 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 339245500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
48 wt. % in H2O,≥99.99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10035-10-6
Fórmula molecular BrH
Peso molecular (g/mol) 80.91
Número MDL MFCD00011323
Clave InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
SMILES Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrobromic acid
pH Acidic
Color Yellow
Composición 48 wt.% in water
Punto de fusión -11°C
Punto de ebullición 126°C
Densidad 1.49g/mL at 25°C
Olor Stinging
Envase Glass Bottle
Presión de vapor 320psi (21.1°C), 8mmHg (25°C)
Cantidad 500 mL
Número UN UN1788
Beilstein 3587158
Información de solubilidad Completely miscible in water
Nombre IUPAC bromano
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.91g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.99%
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.