Learn More
Ácido bromhídrico, 48%, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10550531 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
2,5 l
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10550531 500 ml 500 ML
10756291 2,5 l 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10550531 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor H/0950/PB08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.55€
    96.20€ / 500 ml
    Ahorro 17.35€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
Chemical Identifiers
CAS 10035-10-6
Fórmula molecular BrH
Peso molecular (g/mol) 80.91
Número MDL MFCD00011323
Clave InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
SMILES Br
Specifications
pH lt; 1
Color Amarillo
Punto de fusión -11 °C
Punto de ebullición 126 °C
Envase Frasco de plástico HDPE
Presión de vapor 8 mmHg 25
Cantidad 500 ml
Forma física Líquido
Nombre IUPAC bromano
Formula Weight (peso de la fórmula) 80,9g/mol
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrobromic acid, ca. 48 wt% solution in water
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrobromic acid