Learn More
Ácido bromhídrico, 47% a 49%, BAKER ANALYZED™ ACS Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15577784 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
4 l
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Tamaño de la unidad:
4 litros
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15577784 4 l Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 4 litros
15567784 500mL. Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15577784 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 016003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1112.93€
    801.49€ / 4 litros
    Ahorro 311.44€
    27% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
    Para su uso en laboratorio, investigación o producción
Chemical Identifiers
CAS 10035-10-6
Fórmula molecular BrH
Peso molecular (g/mol) 80.91
Número MDL MFCD00011323
Clave InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
SMILES Br
Specifications
Nombre del producto químico o material Hydrobromic Acid
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Gravedad específica 1 l = 1,50kg
Notas de grado de pureza Cumple con los requisitos químicos de los reactivos ACS
Cantidad 4 l
Nombre IUPAC bromano
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.92
Porcentaje de pureza 47% frente a 49%
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™