Learn More
Ácido bromhídrico, 47% a 49%, BAKER ANALYZED™ ACS Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15567784 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
4 l
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Tamaño de la unidad:
4 litros
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15567784 500mL. Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 500 ml
15577784 4 l Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15567784 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 016001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    444.00€
    341.14€ / 500 ml
    Ahorro 102.86€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
    Para su uso en laboratorio, investigación o producción
CAS 10035-10-6
Fórmula molecular BrH
Peso molecular (g/mol) 80.91
Número MDL MFCD00011323
Clave InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
SMILES Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrobromic Acid
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Gravedad específica 1 l = 1,50kg
Notas de grado de pureza Meets ACS reagent chemical requirements
Cantidad 500mL.
Nombre IUPAC bromuro de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.92
Porcentaje de pureza 47 to 49%
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™