Learn More
Ácido bromhídrico (47-48% en solución acuosa), TRC
Código de producto. 30396914
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30396914 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 30396914 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH714585500ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrobromic Acid
CAS 10035-10-6
Fórmula molecular HBr
Cantidad 500 mL
Sinónimo Bromohydric Acid, Hydrogen Bromide, Hydrogen Monobromide, NSC 606640
Fórmula InChI InChI=1S/BrH/h1H
SMILES Br
Nombre IUPAC bromano
Peso molecular (g/mol) 80.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.9262
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 47-48 %