Learn More
Hydrobromic Acid, 47.0 to 49.0%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15675520 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15675520 500 mL Glass bottle 500 ml
1 options
Código de producto. 15675520 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 438065500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, 48 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrobromic acid
pH Acidic
Color Yellow
CAS 10035-10-6
Punto de fusión ∼-11°C
Punto de ebullición 126°C (1013hPa)
Densidad 1.49g/mL at 25°C
Olor Stinging
Envase Glass bottle
Presión de vapor 320psi (21.1°C), 8mmHg (25°C)
Cantidad 500 mL
Fórmula molecular BrH
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011323
Número UN UN1788
Beilstein 3587158
Sinónimo hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
Información de solubilidad Completely miscible in water
Clave InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES Br
Nombre IUPAC bromano
Peso molecular (g/mol) 80.91
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.91g/mol
Porcentaje de pureza 47.0 to 49.0%