Learn More
Lauda™ Baño de agua Hydro H 22 con enchufe CEE7/7
Código de producto. 16684413
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura:
25°C a 100°C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura Tamaño de la unidad
16684413 25°C a 100°C cada uno
1 options
Código de producto. 16684413 Proveedor Lauda™ N.º de proveedor L002903
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Baño de agua fácil de manejar
  • Pantalla TFT con visualización clara de todos los datos de proceso
  • Ajuste y visualización de los valores de temperatura en incrementos de 0,1 °C.
  • Ajuste de los valores de tiempo del temporizador en horas (h) y minutos (min)
  • Teclado de membrana con símbolos concisos
  • Ajuste del punto de ajuste digital
  • Puntos de activación ajustables para alarmas de exceso de temperatura y temperatura insuficiente hasta el máximo
  • +/- 10 K
  • La pantalla de temperatura se puede cambiar de °C a °F
  • Controlador de temperatura de un punto
  • Alarma óptica y acústica para exceso de temperatura y temperatura insuficiente, así como por rotura/cortocircuito del sensor
  • Control electrónico del controlador de temperatura
  • Tres funciones de temporizador específicas de la aplicación
  • El interior del baño, la cubierta, la placa de tamiz y el elemento calefactor están fabricados en acero inoxidable
  • Recipiente de baño con válvula de drenaje
  • La tapa aislante térmica hecha de acero inoxidable, de doble pared con curvatura interior, evita que el condensado vuelva a gotear en los recipientes
  • Tapa y bandeja perforada de serie
  • Características técnicas:
    • Intervalo de temperatura de trabajo: De 25 a 100 °C
    • Intervalo de temperatura ambiente De -10 a 40 °C
    • Estabilidad de la temperatura: 0,1 ± K
    • Potencia máx. del calentador: 1,5 kW
    • Tamaño del baño (An x F x Al): 400 x 245 x 225 mm
    • Volumen del baño mín./máx.: 7,5/20,3 l
    • Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 500 x 440 x 345 mm
    • Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
    • Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
  • Especificaciones
    Intervalo de temperatura 25°C a 100°C
    Tensión 230 V