Learn More
Lauda™ Baño de agua de agitación Hydro H 20 SW con enchufe CEE7/7
Código de producto. 16649345
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura:
25°C a 100°C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura Tamaño de la unidad
16649345 25°C a 100°C cada uno
1 options
Código de producto. 16649345 Proveedor Lauda™ N.º de proveedor L002909
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Baño de agua con agitación para temperaturas exactamente reproducibles
  • Pantalla LED de fácil lectura
  • Ajuste y visualización de los valores de temperatura en incrementos de 0,1 °C.
  • Teclado de membrana con símbolos concisos
  • Ajuste del punto de ajuste digital
  • Velocidad ajustable de forma continua, independientemente de la carga, con arranque suave controlado
  • Controlador de temperatura de un punto
  • protección contra el exceso de temperatura para el funcionamiento con líquidos no inflamables y protección contra la falta de agua
  • Control electrónico del controlador de temperatura
  • Serpentín de refrigeración de serie
  • Dispositivo de agitación con arranque suave y protección contra sobrecarga
  • Dispositivo de agitación guiado por rodamientos de bolas especiales resistentes a la corrosión
  • Movimiento de agitación oscilante y lineal
  • La cesta de agitación se puede retirar fácilmente para fines de limpieza
  • Bastidor de cubierta con canal de condensado
  • Recipiente de baño con válvula de drenaje
  • La tapa aislante térmica hecha de acero inoxidable, de doble pared con curvatura interior, evita que el condensado vuelva a gotear en los recipientes
  • El interior del baño, la cubierta, la cesta de agitación y el elemento calefactor están fabricados en acero inoxidable
  • Tapa y bandeja perforada de serie
  • Características técnicas:
    • Intervalo de temperatura de trabajo: De 25 a 100 °C
    • Intervalo de temperatura ambiente De -10 a 40 °C
    • Estabilidad de la temperatura: 0,1 ± K
    • Potencia máx. del calentador: 1,5 kW
    • Consumo máx. de energía: 1,5 kW
    • Consumo de energía: 10 A
    • Tamaño del baño (An x F x Al): 450 x 300 x 160 mm
    • Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 715 x 520 x 330 mm
    • Amplitud de agitación: 22 mm
    • Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
    • Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
  • Especificaciones
    Intervalo de temperatura 25°C a 100°C
    Tensión 230 V